Learn More
Proteintech Agarosa ChromoTek Myc-Trap™
Código de producto. p-7236017
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
Código de producto. Suficiente para unitSize
17323573 10 reacciones 10 reacciones
17333573 100 reacciones 100 reacciones
17343573 20 reacciones 20 reacciones
17353573 200 reacciones 200 reacciones
17363573 400 reacciones 400 reacciones
5 options
Código de producto. 17323573
Marca: Proteintech yta10
La agarosa Myc-Trap™ es un reactivo de afinidad para IP y purificación de proteínas etiquetadas con Myc.
  • Consta de un nanocuerpo Myc/VHH acoplado a los gránulos de agarosa
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Estable durante un año.
Para utilizar con (aplicación) IP, CoIP, ChIP, RIP
Objetivo Motivo de la secuencia de etiqueta Myc EQKLISEEDL en el N-terminal, C-terminal o sitio interno de la proteína de fusión. El c-myc endógeno NO está unido.
Etiqueta o tinte Agarosa
Especie Alpaca
Suficiente para 10 reacciones