Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro.
Marca:  Thermo Scientific™ RD150
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11874902
  • 516.00€ / 1 g
Descripción
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero teñidas en polvo Thermo Scientific™ ChromoSphere™, que son partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro intenso, lo que da lugar a un alto contraste y visibilidad en relación con los materiales situados en el fondo. Esta línea de productos está disponible como polvos secos que se pueden transportar fácilmente suspendidos en medios acuosos, y consta de una gran variedad de tamaños de partículas uniformes de color rojo o negro entre 50 μm y 500 μm.
Las partículas están disponibles en diámetros nominales de 50 μm a 500 μm. Se fabrican con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado y deben almacenarse a temperatura ambiente. Se pueden dispersar en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol. Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante. Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.
Recomendada para:
Ensayos de visualización e inspección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Rojo
5,4 x 105/gramo
1
Producto estable durante un mínimo de 24 meses
150 μm
150 μm
Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.
Rojo
Partícula de polímero
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
1,05 g/cm³
1,59 a 589 nm (25 °C)
<10%
150 μm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™ > Rojo; 150 μm; 1 g