Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Código de producto. p-4530400 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
N.° de celdas:
1,4 x 104/gramo
1,5 x 107/gramo
1,8 x 106/gramo
2,1 x 106/gramo
2,3 x 105/gramo
2,8 x 104/gramo
5,4 x 105/gramo
5,6 x 105/gramo
6,6 x 104/gramo
6,7 x 104/gramo
Color:
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 11828223
Marca: Thermo Scientific™ BK050
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro.
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero teñidas en polvo Thermo Scientific™ ChromoSphere™, que son partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro intenso, lo que da lugar a un alto contraste y visibilidad en relación con los materiales situados en el fondo. Esta línea de productos está disponible como polvos secos que se pueden transportar fácilmente suspendidos en medios acuosos, y consta de una gran variedad de tamaños de partículas uniformes de color rojo o negro entre 50 μm y 500 μm.
Las partículas están disponibles en diámetros nominales de 50 μm a 500 μm. Se fabrican con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado y deben almacenarse a temperatura ambiente. Se pueden dispersar en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol. Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante. Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.
Recomendada para:
Ensayos de visualización e inspección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Contenido y almacenamiento Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.
Contenido Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Color Negro
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Partícula de polímero
Tipo de colorante Negro
Incluye Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
N.° de celdas 1,5 x 107/gramo
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad <10%
Diámetro medio (métrico) 50 μm
Diámetro nominal (métrico) 50 μm
Diámetro (métrico) 50 μm