Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro.
Marca: Thermo Scientific™ RD300
Descripción
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero teñidas en polvo Thermo Scientific™ ChromoSphere™, que son partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro intenso, lo que da lugar a un alto contraste y visibilidad en relación con los materiales situados en el fondo. Esta línea de productos está disponible como polvos secos que se pueden transportar fácilmente suspendidos en medios acuosos, y consta de una gran variedad de tamaños de partículas uniformes de color rojo o negro entre 50 μm y 500 μm.
Las partículas están disponibles en diámetros nominales de 50 μm a 500 μm. Se fabrican con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado y deben almacenarse a temperatura ambiente. Se pueden dispersar en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol. Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante. Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.Recomendada para:
Ensayos de visualización e inspección.
Especificaciones
Puede contener una cantidad mínima de dispersantes | |
Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) | |
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) | |
Rojo | |
6,7 x 104/gramo | |
1 | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses | |
300 μm | |
300 μm |
Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación. | |
Rojo | |
Partícula de polímero | |
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
1,05 g/cm³ | |
1,59 a 589 nm (25 °C) | |
<10% | |
300 μm |