Learn More
Thermo Scientific™ Agar cromogénico para listeria (ISO)
Detecte Listeria monocytogenes a partir de muestras de alimentos con esta formulación especial que produce un halo blanco opaco alrededor de la colonia y cumple con las normas ISO 11290-1 y 11290-2.
41.45€ - 53.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conforme a las normas ISO 11290-1 e ISO 11290-2 |
---|---|
Formato | Monoplaca de 90 mm |
Tipo de medios | CLA (ISO) |
Tipo de producto | Agar |
Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Tipo de medios | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Tipo de medios | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12894482
|
Thermo Scientific™
PO1196A |
10/paq. | Monoplaca de 90 mm | CLA (ISO) | Reino Unido | N/A | ||||||
11934122
|
Thermo Scientific™
PO5183A |
10/paq. | Monoplaca de 90 mm | CLA (ISO) | Alemania | N/A | ||||||
Descripción
Aísle y detecte Listeria monocytogenes de muestras de alimentos mediante el agar cromogénico para Listeria (ISO) Thermo Scientific™, un medio especialmente formulado que cumple con las normas ISO 11290-1 y 11290-2.La expresión de la enzima fosfolipasa C producida por L. monocytogenes y Listeria ivanovii crea un halo blanco opaco único alrededor de la colonia de L. mono, que es el criterio diagnóstico necesario para diferenciarla de las especies de Listeria no patógenas.
Utilice este medio para el aislamiento, enumeración e identificación provisional de especies de ListeriaEste producto puede no estar disponible en todos los países o regiones.Consulte disponibilidad con su representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Conforme a las normas ISO 11290-1 e ISO 11290-2 | |
CLA (ISO) | |
Embolsado en línea, una sola capa |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
10/paq. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 10 semanas
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.