Learn More
Thermo Scientific™ Agar cromogénico para listeria (ISO)
Descripción
Aísle y detecte Listeria monocytogenes de muestras de alimentos mediante el agar cromogénico para Listeria (ISO) Thermo Scientific™, un medio especialmente formulado que cumple con las normas ISO 11290-1 y 11290-2.La expresión de la enzima fosfolipasa C producida por L. monocytogenes y Listeria ivanovii crea un halo blanco opaco único alrededor de la colonia de L. mono, que es el criterio diagnóstico necesario para diferenciarla de las especies de Listeria no patógenas.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o regiones.Consulte disponibilidad con su representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a las normas ISO 11290-1 e ISO 11290-2 |
| Color | Tubos capilares, semiopacos |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de medios | CLA (ISO) |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |