Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con frita y toma NS con PTFE o llave de paso de válvula de aguja
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
127.00€ - 155.00€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10007799
|
Lenz Laborglasintrumente
05450803 |
15 mm |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10017799
|
Lenz Laborglasintrumente
05450806 |
30 mm |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10755632
|
Lenz Laborglasintrumente
05450804 |
20 mm |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11994011
|
Lenz Laborglasintrumente
05450801 |
10 mm |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Columnas cromatográficas
- Con frita sinterizada (porosidad: 0).
- Con llave de paso de PTFE o llave de paso de válvula de aguja (calibre: De 0 a 2,5 mm)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Llave de paso de válvula de aguja |