Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con frita y toma NS con PTFE o llave de paso de válvula de aguja
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05450804
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10755632
  • 146.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Descripción
  • Columnas cromatográficas
  • Con frita sinterizada (porosidad: 0).
  • Con llave de paso de PTFE o llave de paso de válvula de aguja (calibre: De 0 a 2,5 mm)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
125 mm
Llave de paso de válvula de aguja
400 mm
20 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con frita y toma NS con PTFE o llave de paso de válvula de aguja > 20 mm