Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho SA Chromafix™
180.00€ - 279.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aminoácidos, aminas, clorofila, PCB |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Absorbente | SA |
Tipo | Cartucho SA Chromafix |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10135091
|
Macherey-Nagel™
731832 |
Peso del adsorbente: 450 mg |
210.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10175041
|
Macherey-Nagel™
731831 |
Peso del adsorbente: 220 mg |
180.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10145091
|
Macherey-Nagel™
731833 |
Peso del adsorbente: 920 mg |
279.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Sílice | |
45 μm | |
Cartucho SA Chromafix | |
50/pack |
Aminoácidos, aminas, clorofila, PCB | |
SA | |
60 Å | |
500 m2/g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Cartucho SA Chromafix™