Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho SA Chromafix™
Código de producto. 10175041 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Peso del adsorbente: 220 mg
Peso del adsorbente: 450 mg
Peso del adsorbente: 920 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10175041 Peso del adsorbente: 220 mg paquete de 50
10135091 Peso del adsorbente: 450 mg paquete de 50
10145091 Peso del adsorbente: 920 mg paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10175041 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731831
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Material de base Sílice
Descripción Peso del adsorbente: 220 mg
Para utilizar con (aplicación) Aminoácidos, aminas, clorofila, PCB
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente SA
Tipo Cartucho SA Chromafix
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g