Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho SA Chromafix™
Marca:  Macherey-Nagel™ 731832
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10135091
  • 210.00€ / paquete de 50
En stock
Especificaciones
Sílice
Aminoácidos, aminas, clorofila, PCB
SA
60 Å
500 m2/g
Peso del adsorbente: 450 mg
45 μm
Cartucho SA Chromafix
50/pack
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Cartucho SA Chromafix™ > Peso del adsorbente: 450 mg