Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730070
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10669961
  • 111.00€ / paquete de 30
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
6 ml
Peso del adsorbente: 500mg
Columnas de extracción en fase sólida
500 m2/g
Extracción de fase sólida
45 μm
60 μm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column > Capacidad de columna: 6 ml; peso absorbente: 500mg