Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas vacías para SPE CHROMABOND™
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías. Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno. Disponible en diversos tamaños.
Marca:  Macherey-Nagel™ 730161
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12762213
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías.Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno.Disponible en diversos tamaños.
  • Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
  • Para el empaquetamiento individual de columnas SPE con adsorbentes CHROMABOND™
  • Ya se ha insertado un elemento de filtro en la columna
  • Columnas de polipropileno con fritas de polietileno en volúmenes de 1 ml–70 ml
Especificaciones
Especificaciones
6 ml
30/paquete
Adsorbentes CHROMABOND
Frita de polietileno, elemento filtrante
Vacío
Extracción en fase sólida
Columna SPE de polipropileno
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas vacías para SPE CHROMABOND™ > Capacidad de columna: 6 ml; paquete de 30