Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas vacías para SPE CHROMABOND™
Código de producto. p-8012057 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Descripción:
100/paquete
20/paquete
30/paquete
50/paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) Descripción unitSize
10388211 1 ml 100/paquete paquete de 100
12786791 30 ml 20/paquete paquete de 20
10063131 3 ml 50/paquete paquete de 50
10505401 45 ml 20/paquete paquete de 20
10259981 6 ml 30/paquete paquete de 30
12762213 6 ml 30/paquete paquete de 50
10575391 70 ml 20/paquete paquete de 20
12776731 70 ml 20/paquete cada uno
8 options
Código de producto. 10388211
Marca: Macherey-Nagel™ 730159
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías. Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno. Disponible en diversos tamaños.
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías.Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno.Disponible en diversos tamaños.
  • Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
  • Para el empaquetamiento individual de columnas SPE con adsorbentes CHROMABOND™
  • Ya se ha insertado un elemento de filtro en la columna
  • Columnas de polipropileno con fritas de polietileno en volúmenes de 1 ml–70 ml
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 1 ml
Tipo de columna Vacío
Descripción 100/paquete
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Para utilizar con (equipo) Adsorbentes CHROMABOND
Tipo Columna SPE de polipropileno
Incluye Frita de polietileno, elemento filtrante