Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730482
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
PCA Chromabond | |
60 μm |
3 ml | |
500mg | |
45 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
500 m2/g |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA Polypropylene SPE Column > Capacidad de columna: 3 ml; peso absorbente: 500mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido