Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA Polypropylene SPE Column
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Capacidad de columna (métrico) | 6 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 1 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | PCA Chromabond |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Tamaño de poro | 60 μm |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |