Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730420
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Sílice
3 ml
200 mg
45 μm
Columnas de extracción en fase sólida
60 μm
5,5%
Extracción de fase sólida
Extracción en fase sólida
CN Chromabond
Hidrófoba
500 m2/g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN Polypropylene SPE Column > Capacidad de columna:3 ml; peso absorbente:200mg