Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN Polypropylene SPE Column
146.00€ - 164.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Carga de carbono | 5,5% |
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10092871
|
Macherey-Nagel™
730420 |
3 ml | 200 mg | N/A | ||||||
10032901
|
Macherey-Nagel™
730421 |
6 ml | 500mg |
146.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
60 μm |
5,5% | |
Extracción en fase sólida | |
CN Chromabond | |
Hidrófoba | |
500 m2/g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN Polypropylene SPE Column