Learn More
Gibco™ CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) CF1 Gibco tratados con mitomicina C (MitC) son células alimentadoras ideales para fomentar el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas tanto humanas como de ratones, y de células madre pluripotentes inducidas (iPSC).
Marca:  Gibco™ A34958
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15737417
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. Núms. GSC-6001M y GSC-6201M, estas células MEF que tanto se utilizan se aíslan de ratones CF1 exogámicos, sometidos a una inmovilización mitótica mediante el tratamiento MitC, y probados para garantizar la seguridad y el rendimiento.
• Ayude a ahorrar tiempo valioso con ESC iPSC de cultivos de MEF inactivados previamente y listos para usarse
• Fiables con células alimentadoras meticulosamente probadas
• Confíe en un producto que se usa muchísimo
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usarse
Los MEF CF1 irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF CF1 se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se somete a pruebas para determinar la viabilidad posterior a la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de admitir células ES humanas y de ratón para garantizar un rendimiento sólido y uniforme. Estas MEF se han utilizado con éxito con líneas ESC/iPSC de otras especies, pero deben probarse para comprobar su compatibilidad si se utilizan para dicha aplicación.
Confíe en un producto que se utiliza muchísimo
Estas MEF CF1 se utilizan en muchos laboratorios de todo el mundo y se han citado en varias publicaciones. Se han utilizado con éxito para apoyar células madre pluripotentes no diferenciadas en densidades que van desde 2 x 104–5,3 x 104 células/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón
Almacenar en nitrógeno líquido.
Célula alimentadora, célula de fibroblastos
Ratón
2 x 106
Se envía con hielo seco
Embrionario
Crioconservado
Agrupadas
2 x 106 cells
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2535650 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA34958
Número de lote2747272 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA34958
Número de lote2002230 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2019 Catalog NumberA34958
Número de lote2449485 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/02/2022 Catalog NumberA34958
Número de lote2321671 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/03/2021 Catalog NumberA34958
Promociones
Promociones
Título del producto
Gibco™ CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated > 2 x 106