Learn More
Gibco™ CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Código de producto. 15849662 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de celdas:
2 x 106
4 x 106
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de celdas Tamaño de la unidad
15849662 4 x 106 cada uno
15737417 2 x 106 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15849662 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A34959
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) CF1 Gibco tratados con mitomicina C (MitC) son células alimentadoras ideales para fomentar el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas tanto humanas como de ratones, y de células madre pluripotentes inducidas (iPSC).
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. Núms. GSC-6001M y GSC-6201M, estas células MEF que tanto se utilizan se aíslan de ratones CF1 exogámicos, sometidos a una inmovilización mitótica mediante el tratamiento MitC, y probados para garantizar la seguridad y el rendimiento.
• Ayude a ahorrar tiempo valioso con ESC iPSC de cultivos de MEF inactivados previamente y listos para usarse
• Fiables con células alimentadoras meticulosamente probadas
• Confíe en un producto que se usa muchísimo
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usarse
Los MEF CF1 irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF CF1 se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se somete a pruebas para determinar la viabilidad posterior a la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de admitir células ES humanas y de ratón para garantizar un rendimiento sólido y uniforme. Estas MEF se han utilizado con éxito con líneas ESC/iPSC de otras especies, pero deben probarse para comprobar su compatibilidad si se utilizan para dicha aplicación.
Confíe en un producto que se utiliza muchísimo
Estas MEF CF1 se utilizan en muchos laboratorios de todo el mundo y se han citado en varias publicaciones. Se han utilizado con éxito para apoyar células madre pluripotentes no diferenciadas en densidades que van desde 2 x 104–5,3 x 104 células/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón
Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Embrionario
Tipo de célula Célula alimentadora, célula de fibroblastos
Formulario Crioconservado
Especie Ratón
Fuente de dadores Agrupadas
N.° de celdas 4 x 106
Cantidad 4 x 106 cells
Condiciones de envío Se envía con hielo seco
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.