Learn More
Solución de cesio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12992095
Solución de cesio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12992095 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, Frasco
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Código de producto. 12992095
Marca: Fisher Chemical A 010 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 500 mL
Título del producto
Solución de cesio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >