Learn More
Solución de cesio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Cesium |
Envase | Frasco |
Forma física | Líquido |
Concentración | 1 g/L |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 250 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de cesio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction