Learn More
Nitrato de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), para análisis, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.91 g/mol
209.04€ - 2567.78€
CAS 7789-18-6
Fórmula molecular CsNO3
Peso molecular (g/mol) 194.91
Número MDL MFCD00010963
Clave InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
Nombre IUPAC cesio; nitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10749571
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
192070500
50 g Frasco de vidrio
209.04€
50 g
10378883
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
192072500
250 g Frasco de vidrio
863.30€
250 g
13458438
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
192070010
1 kg Frasco de vidrio
2567.78€
1 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), para análisis, Thermo Scientific Chemicals