Learn More
Nitrato de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium Nitrate |
| Punto de fusión | 414.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
| Fórmula lineal | CsNO3 |
| Número UN | 1451 |
| Índice Merck | 15,2014 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 9.16 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cesium nitrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido comburente Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.