Learn More
Óxido de cerio(IV), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11459850
Óxido de cerio(IV), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459850
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11459850
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044662.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium(IV) oxide is used in ceramics, and to polish glass and stones. It is applied as solid electrolyte in fuel cells. It can also be employed as a co-catalyst in many number of reactions. It is also used as an antioxidant, and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles, and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support, and to sensitize photosensitive glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-38-3
Fórmula molecular CeO2
Peso molecular (g/mol) 172.114
Número MDL MFCD00010933
Clave InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nombre IUPAC Dioxocerio
SMILES O=[Ce]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) oxide
Punto de fusión 2600°C
Color Amarillo
Forma física APS 0,07-0,1 micrómetros,polvo,S. A. 8-12 m
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.12
Densidad 7.132
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN27K011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number044662.22,044662.14,044662.36
Número de loteZ03G017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2022 Catalog Number044662.22,044662.14,044662.36
Número de loteU11H056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number044662.22,044662.14,044662.36
Número de loteH01S033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number044662.22,044662.14,044662.36
Número de loteN25H058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number044662.22,044662.14,044662.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de cerio(IV), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >