Learn More
Nitrato de cerio(III) hexahidrato, REacton™, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11391089
Nitrato de cerio(III) hexahidrato, REacton™, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3257448
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
Código de producto. 11391089
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011329.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la separación de cerio de otras tierras raras, catalizador para hidrólisis de ésteres de ácido fosfórico
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-41-4
Fórmula molecular CeH12N3O15
Peso molecular (g/mol) 434.22
Número MDL MFCD00149631
Clave InChI QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
Nombre IUPAC cerio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) nitrate hexahydrate
Nombre de nota hexahydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.23 (326.13 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote62500147 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto011329.36,011329.A1,011329.22,011329.PG,011329.09
Número de loteT01K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Código de producto011329.36,011329.22,011329.A1,011329.09
Número de loteT24J039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/05/2024 Código de producto011329.36,011329.22,011329.A1,011329.09
Número de lote10245536 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2023 Código de producto011329.36,011329.22,011329.A1,011329.09
Número de lote10245405 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2023 Código de producto011329.36,011329.22,011329.A1,011329.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cerio(III) hexahidrato, REacton™, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >