Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, control de oxígeno, control de agua y humedad paquete de cobre
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
22450.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 170 l |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Control de oxígeno | Sí |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 50 °C |
Descrizione
- Control de oxígeno
- Empaquetado de control de agua y humedad
- Paquete de cobre (cámara, estantes y bandeja de agua)
- Puerta interior no segmentada
- 180° HTD (estándar con C170i)
Specifica
170 l | |
Sensor de IR | |
Ambiente +4 °C a 50 °C | |
ZrO2 (dióxido de circonio) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.) | |
De 220 a 240 V, 50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
Sí | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.) |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, control de oxígeno, control de agua y humedad paquete de cobre