Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, control de oxígeno, control de agua y humedad paquete de cobre
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Modelo de puerta:
Mango de lado derecho
Mango de lado izquierdo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Control de oxígeno
- Empaquetado de control de agua y humedad
- Paquete de cobre (cámara, estantes y bandeja de agua)
- Puerta interior no segmentada
- 180° HTD (estándar con C170i)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 170 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Control de oxígeno | Sí |
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 50 °C |
| Pantalla | Interfaz táctil VisioNize™ |
| Modelo de puerta | Mango de lado izquierdo |
| Tecnología del sensor de O2 | ZrO2 (dióxido de circonio) |
| Puertos | 2 |
| Mostrar más |