Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, control de humedad
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
Marca:  Eppendorf™ 6731000121
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16386315
  • 14668.44€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Descripción
  • Control de humedad
  • Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
  • Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
  • Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
  • Cámara sin costuras, fácil desmontaje
  • Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
  • Tareas y alarmas personalizables
  • Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
  • Protección contra vibraciones y turbulencias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
170 l
Sensor de IR
Ambiente +4 °C a 50 °C
Mango de lado izquierdo
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.)
Acero inoxidable
UE
Interfaz táctil VisioNize™
ZrO2 (dióxido de circonio)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.)
De 220 a 240 V, 50/60 Hz
Videos
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results (ES)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:14
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:14
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators (ES)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:26
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:26
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:26
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:26
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:14
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:14
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators (ES)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:26
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:26
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:26
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:26
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results (ES)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:14
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:14
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:14
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:14
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Accesorios y servicios
Accesorios obligatorios
Mostrar más Mostrar menos
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, control de humedad > Tipo de enchufe: UE; mango de lado izquierdo