Learn More
Memmert™ Incubadora de CO2 ICO
Código de producto. 15692244 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
56 L
107 L
156 L
241 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15692244 241 L cada uno
15516425 56 L cada uno
15682244 107 L cada uno
15578675 156 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15692244 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICO240
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ideal para incubación con CO2, biosintesis e incubación celular en el laboratorio.
Estéril, seguro y confiable – Estas tres palabras describen el Memmert Incubadora de CO2 ICO para uso industrial.
  • Tamaños del modelo: 50, 105, 150, 240
  • Rango de ajuste de temperatura: +18 °C a +50 °C
  • Rango de ajuste de CO2 : 0 a 20 %
  • Rangos de ajuste de humedad: 40 a 97 % rh (con opción K7)
  • Rangos de ajuste de O 2 : 1 a 20 % (con opción T6)
  • 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Software AtmoCONTROL en un USB Dispositivo para programar, gestionar y transferir programas a través de la interfaz Ethernet o USB puerto
  • Distribución perfecta de temperatura, humedad y CO2
  • Estable y repetitivamente precisa durante mucho tiempo
  • La cámara interior, incluidas todas las instalaciones y sensores, se puede esterilizar a +180 °C en un programa de 60 minutos
  • Alarma visual y acústica, así como notificación de alarma a teléfonos móviles si se superan los rangos de temperatura, CO 2 , O 2 o humedad ajustables individualmente.
  • ControlCOCKPIT tamponado por batería: La pantalla de funcionamiento, el registro y el control de CO2 son completamente funcionales incluso durante un corte de energía.
  • Registro a prueba de fallos, conforme con la FDA, de datos de temperatura, CO2 , O2 , humedad y tiempo de puerta abierta
  • Parámetros ajustables: Temperatura (Celsius o Fahrenheit), CO2 , hora del programa, zonas horarias, horario de verano/invierno
El control activo de la humedad asegura tiempos de recuperación cortos después de que la puerta se haya abierto y minimiza la vaporización en el interior. Junto con la calefacción del interior desde los seis lados y la puerta interior de cristal calefactado, ofrece la máxima protección para cultivos celulares y tisulares y evita la peligrosa formación de condensación. La ventilación de la cámara sin turbulencias garantiza una atmósfera constante y uniforme.
Especificaciones
Tipos de alarma Óptica y acústica
Capacidad del estante (métrico) 15 kg
Tipo de controlador TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
Capacidad (métrico) 241 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Material Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
N.º de estantes 2
Control de oxígeno Del 1 al 20 %
Humedad relativa Del 40 al 97%
Intervalo de temperatura (métrico) De 18 °C a 50 °C
Tipo Incubadora de CO2
Tiempo de desinfección 60 min
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Material del estante Acero inoxidable perforado
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 600 x 810 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 691 x 759 x 1176 mm
Peso con embalaje (métrico) 145 kg
Peso (métrico) 110 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz