Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, control de humedad
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
Marca:  Eppendorf™ 6731000111
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16366315
  • 14668.44€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
  • Control de humedad
  • Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
  • Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
  • Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
  • Cámara sin costuras, fácil desmontaje
  • Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
  • Tareas y alarmas personalizables
  • Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
  • Protección contra vibraciones y turbulencias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
170 l
Sensor de IR
Ambiente +4 °C a 50 °C
Mango de lado derecho
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.)
Acero inoxidable
UE
Interfaz táctil VisioNize™
ZrO2 (dióxido de circonio)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.)
De 220 a 240 V, 50/60 Hz
Videos
  • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results (ES)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
    • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators (ES)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
      • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators (EN)
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
        • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results (EN)
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
          • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators (ES)
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 0:00
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
              Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
            • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators (EN)
              Video Player is loading.
              Current Time 0:00
              Duration 0:00
              Loaded: 0%
              Stream Type LIVE
              Remaining Time 0:00
              1x
              • Chapters
              • descriptions off, selected
              • subtitles off, selected
                Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
              • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results (ES)
                Video Player is loading.
                Current Time 0:00
                Duration 0:00
                Loaded: 0%
                Stream Type LIVE
                Remaining Time 0:00
                1x
                • Chapters
                • descriptions off, selected
                • subtitles off, selected
                  Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
                • Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results (EN)
                  Video Player is loading.
                  Current Time 0:00
                  Duration 0:00
                  Loaded: 0%
                  Stream Type LIVE
                  Remaining Time 0:00
                  1x
                  • Chapters
                  • descriptions off, selected
                  • subtitles off, selected
                    Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
                  SDS
                  Documentos Certificados
                  Ver productos accesorios
                  Accesorios y servicios
                  Accesorios obligatorios
                  Mostrar más Mostrar menos
                  Promociones
                  Promociones
                  Título del producto
                  Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, control de humedad > Tipo de enchufe: UE; mango de lado derecho