Learn More
Manta Diagnostics™ Filtros de nitrato de celulosa con rejilla
200 filtros por paquete, envasados individualmente
102.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Nitrato de celulosa |
Esterilidad | Estéril |
Color de rejilla | Azul |
Envasadas individualmente | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16645492
|
Manta Diagnostics™
AL2 |
0,22 μm |
102.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16635492
|
Manta Diagnostics™
AL1 |
0,45 μm |
102.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Nitrato de celulosa
- 47 mm de diámetro
- 200 por pack
- Envasado individualmente
- Estériles
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Estéril | |
Sí | |
1 |
Nitrato de celulosa | |
Azul | |
200 | |
47 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Manta Diagnostics™ Filtros de nitrato de celulosa con rejilla