Learn More
Manta Diagnostics™ Filtros de nitrato de celulosa con rejilla
200 filtros por paquete, envasados individualmente
Marca: Manta Diagnostics™ AL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Nitrato de celulosa
- 47 mm de diámetro
- 200 por pack
- Envasado individualmente
- Estériles
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
0,45 μm | |
Azul | |
200 | |
47 mm |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Sí | |
1 |
Título del producto
Manta Diagnostics™ Filtros de nitrato de celulosa con rejilla > Tamaño de poro: 0,45 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido