Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multiwell Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
9.14€ - 447.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Plano |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Número de pocillos | Volumen de trabajo (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Número de pocillos | Volumen de trabajo (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10602482
|
Greiner Bio-One
677180 |
1 cm2 | 48 | 0,5 a 1 mL | 100 |
443.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10758121
|
Greiner Bio-One
665180 |
3,9 cm2 | 12 | 2 a 4 mL | 100 |
447.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13437487
|
Greiner Bio-One
662165 |
1.9 sq. cm | 24 | 0.5 to 1.5 mL | 120 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Improved cell adhesion through physical surface (TC) treatment
- High transparency
- Low autofluorescence
- Condensation ring lids enable optimal gas exchange
- Single position lids prevent cross-contamination
Especificaciones
No autoclavable | |
Transparente | |
Estéril | |
Sí | |
-20°C a +60°C |
Plano | |
Poliestireno | |
CellStar | |
Sí |