Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multiwell Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
Marca: Greiner Bio-One 677180
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Mejora de la adhesión celular a través del tratamiento físico de la superficie (TC)
- Gran transparencia
- Autofluorescencia baja
- Las tapas con anillos de condensación permiten un intercambio óptimo de gases
- Las tapas de posición única evitan la contaminación cruzada
Especificaciones
Libre de DNasa/RNasa detectable, ADN humano y pirógenos. Contenido no citotóxico. | |
Cierre incluido | |
No autoclavable | |
1,7 mL | |
1 cm2 | |
Rectangular | |
CellStar | |
0,5 a 1 mL | |
Sí | |
100 | |
1 (Envuelto individualmente)/Paq., 100/Cs. | |
-20°C a +60°C | |
127,76 mm | |
19 mm |
Transparente | |
Poliestireno | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Placa Multi-Pocillos | |
48 | |
Tapa | |
1 | |
Sí | |
128 x 85 x 19 mm | |
85,48 mm |