Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multiwell Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
Marca:  Greiner Bio-One 662165
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13437487
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Improved cell adhesion through physical surface (TC) treatment
  • High transparency
  • Low autofluorescence
  • Condensation ring lids enable optimal gas exchange
  • Single position lids prevent cross-contamination
Especificaciones
Especificaciones
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Contents non-cytotoxic.
Closure Included
Not Autoclavable
1.5 mL (Well)
1.9 sq. cm
Chimney
CellStar
0.5 to 1.5 mL
Yes
120
5/Pk., 120/Cs.
-20°C to +60°C
128 mm
19 mm
Clear
Polystyrene
Flat
Clear
Polystyrene
Sterile
Multi-well Cell Culture Plate
24
Lid
5
Yes
128 x 85 x 19 mm
85 mm