Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multiwell Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
Marca: Greiner Bio-One 665180
Detalles adicionales : Peso : 5.62500kg
Descripción
- Mejora de la adhesión celular a través del tratamiento físico de la superficie (TC)
- Gran transparencia
- Autofluorescencia baja
- Las tapas con anillos de condensación permiten un intercambio óptimo de gases
- Las tapas de posición única evitan la contaminación cruzada
Especificaciones
Libre de DNasa/RNasa detectable, ADN humano y pirógenos. | |
No autoclavable | |
6,5 mL | |
3,9 cm2 | |
Chimenea | |
CellStar | |
12 | |
100 | |
1 (Envuelto individualmente)/Paq., 100/Cs. | |
-20°C a +60°C |
Con tapa | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
2 a 4 mL | |
Sí | |
1 | |
Sí | |
128 x 85 x 19 mm |