Learn More
Corning™ CellBIND™ Microcarriers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile and ready-to-use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
128.00€
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Superficie Corning CellBIND
Tamaño de partículas (métrico) 125-212 μm
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
13479798
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
3779
10 g Frasco de 10 g de microportador
128.00€
10 g
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
Superficie Corning CellBIND
125-212 μm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Corning™ CellBIND™ Microcarriers