Learn More
Corning™ CellBIND™ Microportadores
BIOPHARMA
Código de producto. 13479798 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Descripción:
Frasco de 10 g de microportador
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Descripción Tamaño de la unidad
13479798 10 g Frasco de 10 g de microportador 10 GR
1 options
Código de producto. 13479798 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.84€
    130.92€ / 10 g
    Ahorro 13.92€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Corning Los microportadores simplifican el proceso de ampliación. Las perlas llegan estériles y listas para usar con biorreactores. Además, los microportadores están disponibles con tratamientos de superficie para mejorar la adhesión celular y maximizar el rendimiento y la viabilidad celular.
Corning Los microportadores están diseñados para simplificar sus procesos de ampliación. Los microportadores son estériles y están listos para usar y disponibles en sistemas cerrados de envasado para ser utilizados directamente con biorreactores. Por otra parte, los microportadores se tratan en la superficie para mejorar la fijación celular, maximizando el rendimiento y la viabilidad celular.
Características
  • Consistencia – USP El material de poliestireno de clase VI proporciona una plataforma consistente
  • Actuación – Corning Los microportadores se ofrecen con cuatro tratamientos de superficie:
  • Corning Synthemax™ El sustrato II crea una superficie sintética en los microportadores para la expansión de células madre. Utilice baja concentración para aplicaciones MSC y alta concentración para aplicaciones iPS/ES.
  • Corning CellBIND™ El tratamiento de superficie infunde oxígeno en la superficie de los microportadores para mejorar la adhesión celular.
  • Tratamiento positivo de la superficie de carga
  • Recubrimiento de colágeno
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Apirógenas
  • Disponible como solución de sistema cerrado
Información sobre el producto
  • Tamaño de la cuenta: 125 μm a 212 μm
  • Densidad: 1.026 ±0,004 g/cm3³
  • centímetro² /gramo: 360
Viales y envasado de sistema cerrado
Corning Los microtransportadores están disponibles estériles y listos para usar en viales de 10 g. Este formato proporciona flexibilidad para seleccionar la cantidad de gránulos que se va a utilizar.
Durante la fase madura del desarrollo del proceso y en la fabricación, sería necesario un sistema cerrado de envasado para mantener la esterilidad y facilitar la carga del biorreactor. Corning Los microportadores también están disponibles en envases listos para usar y en sistemas cerrados personalizados. Los tubos, conectores y materiales se pueden personalizar en función de las necesidades individuales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Frasco de 10 g de microportador
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para simplificar los procesos de ampliación
Para utilizar con (equipo) Biorreactores
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Superficie Corning CellBIND
Tipo de producto Microportadores de adherencia Corning™
Material Poliestireno
Tamaño de partículas (métrico) 125-212 μm
Cantidad 10 g