Learn More
Cefiderocol, MedChemExpress
MedChemExpress Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.
Marca: Medchem Express HY-17628

Descripción
Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.Especificaciones
Cefiderocol | |
Blanco | |
C30H34ClN7O10S2 | |
S-649266 | |
O=C(C(N12)=C(C[N+]3(CCNC(C4=CC=C(O)C(O)=C4Cl)=O)CCCC3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=CSC(N)=N5)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)C1=O)[O-] | |
752.21 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
1225208-94-5 | |
Research | |
100 mg | |
DMSO : 250 mg/mL (332.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.06 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) | |
752.21 | |
98.0% | |
Solid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only