missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefiderocol, MedChemExpress

Código de producto. p-200097004
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16497428 10 mg 10 miligramos
16489907 5 mg 5 miligramos
16457406 100 mg 100 miligramos
16453457 50 mg 50 miligramos
16443586 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16497428

Marca: Medchem Express HY17628

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.

Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cefiderocol
CAS 1225208-94-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H34ClN7O10S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo S-649266
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (332.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.06 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(C[N+]3(CCNC(C4=CC=C(O)C(O)=C4Cl)=O)CCCC3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=CSC(N)=N5)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)C1=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 752.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 752.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.