Learn More
Cefadroxilo, MP Biomedicals™
268.00€
CAS | 50370-12-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H17N3O5S |
Peso molecular (g/mol) | 363.388 |
Número MDL | MFCD00865091 |
Clave InChI | BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N |
Sinónimo | p-hydroxycephalexine, Cefamox |
PubChem CID | 47965 |
ChEBI | CHEBI:3479 |
Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico |
SMILES | CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11437881
|
MP Biomedicals
0215058105 |
5 g |
268.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
50370-12-2 | |
363.388 | |
BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N | |
47965 | |
Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico |
C16H17N3O5S | |
MFCD00865091 | |
p-hydroxycephalexine, Cefamox | |
CHEBI:3479 | |
CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O |
Especificaciones
Cefadroxil | |
Polvo cristalino | |
Blanco | |
MFCD00865091 | |
BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N | |
Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico | |
47965 | |
363.4 |
Cefadroxil | |
50370-12-2 | |
C16H17N3O5S | |
p-hydroxycephalexine, Cefamox | |
CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O | |
363.388 | |
CHEBI:3479 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Cefadroxil
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Cefadroxil
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cefadroxilo, MP Biomedicals™