Learn More
Cefadroxilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437881 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437881 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11437881 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215058105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    258.30€ / 5 g
    Ahorro 13.70€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 50370-12-2
Fórmula molecular C16H17N3O5S
Peso molecular (g/mol) 363.388
Número MDL MFCD00865091
Clave InChI BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Sinónimo p-hydroxycephalexine, Cefamox
PubChem CID 47965
ChEBI CHEBI:3479
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefadroxil
Tipo Cefadoxilo
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.4
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefadroxil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefadroxil