missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CDKN1B (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
- Sequence: MSNVRVSNGSPSLERMDARQAEHPKPSACRNLFGPVDHEELTRDLEKHCRDMEEASQRKWNFDFQNHKPLEGKYEWQEVEKGSLPEFYYRPPRPPKGACKVPAQESQDGSGSRPAAPLIGAPANSEDTHLVDPKTDPSDSQTGLAEQCAGIRKRPATGDSSTQNKRANRTEENVSDGSPNAGSVEQTPKKPGLRRRQT
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | AAH01971 |
ID de gen (Entrez) | 1027 |
Nombre | cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1) |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Cantidad | 10 μg |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Alias de gen | CDKN4, KIP1, MEN1B, MEN4, P27KIP1 |
Símbolo de gen | CDKN1B |
Especie | Wheat Germ (in vitro) |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ CDKN1B (Human) Recombinant Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido