missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CDK4 |
---|---|
Concentración | 0.35 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16867813
|
Proteintech
11026-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16857813
|
Proteintech
11026-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cdk4 is involved in the control of the cell cycle.Especificaciones
CDK4 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P11802, P30285, P35426 | |
1019, 12567, 94201 | |
CDK4 Fusion Protein Ag1505 | |
Primary | |
-20°C | |
CDK4 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CDK4, Cell division protein kinase 4, CMM3, cyclin dependent kinase 4, PSK J3 | |
CDK4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CDK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech