missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 11026-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cdk4 is involved in the control of the cell cycle.Especificaciones
CDK4 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CDK4 | |
CDK4, Cell division protein kinase 4, CMM3, cyclin dependent kinase 4, PSK J3 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
1019, 12567, 94201 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry | |
0.35 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P11802, P30285, P35426 | |
CDK4 | |
CDK4 Fusion Protein Ag1505 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Rat, Human | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CDK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido