Learn More
CD91 Monoclonal Antibody (A2MR-a2), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
163.00€ - 355.00€
Especificaciones
Antígeno CD91
Clon A2MR-a2
Concentración 0.1 μg/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17846671
Ver documentos
Invitrogen
H073T02Y07
25 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17816681
Ver documentos
Invitrogen
H073T03Y07
100 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is an endocytic receptor involved in several cellular processes, including intracellular signaling, lipid homeostasis, and clearance of apoptotic cells. In addition, the encoded protein is necessary for the A2M-mediated clearance of secreted amyloid precursor protein and beta-amyloid, the main component of amyloid plaques found in Alzheimer patients. Expression of this gene decreases with age and has been found to be lower than controls in brain tissue from Alzheimer patients.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
CD91 Monoclonal Antibody (A2MR-a2), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™, Invitrogen™