Learn More
CD91 Monoclonal Antibody (A2MR-a2), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™, Invitrogen™
Código de producto. 17846671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17846671 25 Tests paquete de 25
17816681 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17846671 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H073T02Y07
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
The protein encoded by this gene is an endocytic receptor involved in several cellular processes, including intracellular signaling, lipid homeostasis, and clearance of apoptotic cells. In addition, the encoded protein is necessary for the A2M-mediated clearance of secreted amyloid precursor protein and beta-amyloid, the main component of amyloid plaques found in Alzheimer patients. Expression of this gene decreases with age and has been found to be lower than controls in brain tissue from Alzheimer patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD91
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon A2MR-a2
Concentración 0.1 μg/Test
Conjugado NovaFluor Yellow 730
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica LRP1
N.º de referencia del gen Q07954
Alias de gen A2MR; AI316852; alpha 2-macroglobulin receptor; alpha-2-macroglobulin receptor; APOER; Apolipoprotein E receptor; APR; b2b1554Clo; CD91; FLJ16451; IGFBP3R; LDL receptor related protein 1; lipoprotein receptor-related protein; low density lipoprotein receptor-related protein 1; low density lipoprotein-related protein 1 (alpha-2-macroglobulin receptor); Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 515 kDa subunit; Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 85 kDa subunit; Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 intracellular domain; Lrp; Lrp1; LRP-1; LRP1A; LRP-515; LRP-85; LRPICD; MGC88725; Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1; TbetaR-V/LRP-1/IGFBP-3 receptor; TGFBR5; type V tgf-beta receptor
Símbolos de los genes LRP1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.