Learn More
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal Antibody (53-2.1), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
160.00€ - 317.00€
Especificaciones
Antígeno CD90.2 (Thy-1.2)
Clon 53-2.1
Concentración 0.1 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17850941
Ver documentos
Invitrogen
M028T02Y04
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17820951
Ver documentos
Invitrogen
M028T03Y04
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
CD90.2 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. CD90.2 is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. Thy 1 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain. CD90.2 is an 18 kDa plasma membrane antigen expressed by hematopoietic cells and neurons in all species studied, highly expressed in connective tissue, various fibroblast and stromal cell lines and lastly, by tumor endothelial cell lines. In the mouse, CD90.2 is expressed on all thymocytes and peripheral T lymphocytes.
Especificaciones
Especificaciones
CD90.2 (Thy-1.2)
0.1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
CD90; FLJ33325; T25; Thy 1.2; Thy1; Thy-1; Thy-1 antigen; thy-1 membrane glycoprotein; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; thymus cell antigen 1, theta
Thy1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Thy1
53-2.1
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 660
Rat
Mouse
P01831
21838
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
Documentos
Product Certifications
Título del producto
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal Antibody (53-2.1), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™