missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal Antibody (53-2.1), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™
Descripción
CD90.2 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. CD90.2 is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. Thy 1 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain. CD90.2 is an 18 kDa plasma membrane antigen expressed by hematopoietic cells and neurons in all species studied, highly expressed in connective tissue, various fibroblast and stromal cell lines and lastly, by tumor endothelial cell lines. In the mouse, CD90.2 is expressed on all thymocytes and peripheral T lymphocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD90.2 (Thy-1.2) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 53-2.1 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | NovaFluor Yellow 660 |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Thy1 |
| N.º de referencia del gen | P01831 |
| Alias de gen | CD90; FLJ33325; T25; Thy 1.2; Thy1; Thy-1; Thy-1 antigen; thy-1 membrane glycoprotein; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; thymus cell antigen 1, theta |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?